Learn More
Velp Scientifica™ AREC.X Digitaler Keramik-Heizplattenrührer
Der Velp Scientifica AREC.X Digitale Keramik-Heizplattenrührer ist auf Genauigkeit ausgelegt und bietet modernste Rührleistung und Heizleistung, überlegene Sicherheitsfunktionen und einfache Handhabung. Hervorragende Lösung für Labors, die eine präzise Kontrolle der Medientemperatur benötigen.
529.00 € - 705.00 €
Spezifikation
Deckplattenmaterial Keramik
Spannung 230 V
Sicherheitsmerkmale Sicherheitsmeldung bei heißer Oberfläche
Versandgewicht (angloamerikanisch) 8.6 lb.
Versandgewicht (metrisch) 3,9 kg
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
17244083
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Velp Scientifica™
F20500554
Nicht zutreffend
529.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17264083
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Velp Scientifica™
SA20500554
Temperatursonde AISI 316 Ti
560.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17274083
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Velp Scientifica™
SB20500554
Temperatursonde AISI 316 Ti, Stützstange, Klammer
605.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17284083
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Velp Scientifica™
SC20500554
VTF Thermoregulator Fuzzy Logic, Stützstange
705.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Exzellente Leistung
  • Sorgt für Temperaturhomogenität und -stabilität von Raumtemperatur bis zu 550°C.
  • Helle und gut ablesbare Digitalanzeige mit Ist- und Solltemperatur
  • Der leistungsstarke Motor dreht bis zu 15 l Volumen (H2O) von 50 bis 1500 U/min
Präzise Thermoregulation
  • Ideal für temperaturempfindliche Anwendungen in Chemie, Biotechnologie und Pharmazie
  • Präzise Thermoregulation des Mediums mit Pt100-Sonde (±1°C) oder VTF
  • Digitaler Thermoregulator (±0,5°C)
  • Der Thermoregulationsbereich reicht von Raumtemperatur bis 250°C.
Sicher und beständig
  • Die Keramikoberseite und die Technopolymerstruktur gewährleisten eine hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Sicherheitsmeldung für heiße Oberflächen wird angezeigt, wenn die Temperatur über 50°C liegt
  • Ablaufrinne zum Schutz der Elektronik
Spezifikation
Spezifikation
Keramik
Sicherheitsmeldung bei heißer Oberfläche
3,9 kg
800 W
7 x 7 in.
50/60 Hz
3,5 kg
Quadratisch
EU
15 l
25 Monate
CE-Konformitätserklärung; UK-Konformitätserklärung; BC-Zertifikat; cNEMKOus-Zertifikat
230 V
8.6 lb.
Technopolymer
Analog
Umgebungstemperatur bis 550 °C
7.7 lb.
Heizplattenrührer
25 kg
1
50 bis 1.500 U/min
344 x 203 x 94 mm
Digital