Learn More
Velp Scientifica™ AREC.X Digitaler Keramik-Heizplattenrührer
Der Velp Scientifica AREC.X Digitale Keramik-Heizplattenrührer ist auf Genauigkeit ausgelegt und bietet modernste Rührleistung und Heizleistung, überlegene Sicherheitsfunktionen und einfache Handhabung. Hervorragende Lösung für Labors, die eine präzise Kontrolle der Medientemperatur benötigen.
Marke: Velp Scientifica™ SA20500554
420.93 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Exzellente Leistung
- Sorgt für Temperaturhomogenität und -stabilität von Raumtemperatur bis zu 550°C.
- Helle und gut ablesbare Digitalanzeige mit Ist- und Solltemperatur
- Der leistungsstarke Motor dreht bis zu 15 l Volumen (H2O) von 50 bis 1500 U/min
Präzise Thermoregulation
- Ideal für temperaturempfindliche Anwendungen in Chemie, Biotechnologie und Pharmazie
- Präzise Thermoregulation des Mediums mit Pt100-Sonde (±1°C) oder VTF
- Digitaler Thermoregulator (±0,5°C)
- Der Thermoregulationsbereich reicht von Raumtemperatur bis 250°C.
Sicher und beständig
- Die Keramikoberseite und die Technopolymerstruktur gewährleisten eine hohe Chemikalienbeständigkeit
- Sicherheitsmeldung für heiße Oberflächen wird angezeigt, wenn die Temperatur über 50°C liegt
- Ablaufrinne zum Schutz der Elektronik
Spezifikation
Keramik | |
Temperatursonde AISI 316 Ti | |
8.6 lb. | |
Technopolymer | |
Analog | |
Umgebungstemperatur bis 550 °C | |
7.7 lb. | |
Heizplattenrührer | |
25 kg | |
1 | |
50 bis 1.500 U/min | |
344 x 203 x 94 mm | |
Digital |
230 V | |
Sicherheitsmeldung bei heißer Oberfläche | |
3,9 kg | |
800 W | |
7 x 7 in. | |
50/60 Hz | |
3,5 kg | |
Quadratisch | |
EU | |
15 l | |
25 Monate | |
CE-Konformitätserklärung; UK-Konformitätserklärung; BC-Zertifikat; cNEMKOus-Zertifikat |