Learn More
VELP Scientifica AREC 4 Ceramic Hot Plate Stirrer
Robust hotplate stirrer featuring a 4-inch square ceramic top, designed to meet the demands of everyday laboratory applications.
Marke:  VELP Scientifica F20500670
Artikelnummer. 30067453
  • 386.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • The AREC 4 is the entry-level ceramic hotplate stirrer designed to meet the demands of everyday laboratory applications.
  • Brushless motor ensuring power and resistance over time
Spezifikation
Spezifikation
Ceramic
Hotplate Only
Room Temp to 550°C
Square
1
100 to 1500 rpm
Analog
230 V
4 x 4 in.
Magnetic Stirring Hotplate
5 L
5 L
3 Years