Learn More
Velp Scientifica™ ARE 6 Magnetheizplattenrührer
Vielseitiger Heizplattenrührer mit leistungsstarkem Motor, verbesserter Magnetkupplung, ausgezeichneter Chemikalienbeständigkeit und Warnung bei heißer Heizplatte und Sicherheitsheizungsschalter.
Marke: Velp Scientifica™ F20500462
410.92 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Überragende Sicherheitsfunktionen:
- Der Lichtschutzschalter verhindert unbeabsichtigtes Aufheizen.
- Das beleuchtete Symbol für die heiße Oberseite informiert den Anwender, wenn die Temperatur der oberen Platte über 50°C liegt.
- Widerstandsfähiges Druckguss-Gehäuse (IP 42) für maximalen Schutz des inneren Geräteteils.
- Die Rührgeschwindigkeit steigt sanft an, um Verschüttungen zu vermeiden.
- Die optionale und maßgeschneiderte Silikonschutzhülle schützt den Rührer vor Verschüttungsschäden.
- Der ARE 6 wurde für eine hohe Lebensdauer entwickelt und bietet 3 Jahre Garantie.
Entwickelt für Leistungsfähigkeit und Anwenderfreundlichkeit:
- Die Platte aus Aluminiumlegierung sorgt für eine optimale Wärmeübertragung.
- Präzise Platten-Temperaturregelung bis zu 370°C.
- Extrem leistungsstarker bürstenloser Motor, der mit einer Drehzahl von 30 bis 1700 rühren kann.
- Die Drehmoment-Kompensationstechnologie SpeedServo™ hält die Drehzahl bei Veränderung der Viskosität konstant.
- Der neue Alnico-Magnet bietet eine hochmoderne Magnetkupplung und garantiert ein hervorragendes peripheres Rühren.
- Fasst Kolben mit einer Kapazität von bis zu 20 Litern.
Spezifikation
Aluminiumlegierung | |
Beheizbarer Magnetrührer | |
Technopolymer | |
11 in. | |
160 mm | |
Ambient to 698°F | |
50/60 Hz | |
105 mm | |
630 W | |
2,6 kg | |
Rund | |
20 l | |
280 x 160 x 105 mm |
230 V | |
Warnung vor heißen Platten | |
Analog | |
5,3 in. Durchm. | |
Umgebungstemperatur bis 370 °C | |
4.1 in. | |
280 mm | |
6.3 in. | |
5,7 lb. | |
Heizplattenrührer | |
1 | |
30 bis 1700 U/min | |
Analog |