Learn More
Arctigenin, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30001285
Arctigenin, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001285
50 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 30001285
Marke: Tocris Bioscience 1777/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent MEK1 inhibitor. Also inhibits IκBα phosphorylation
Antioxidant, anti-inflammatory, antiproliferative and antiviral agent. Inhibits LPS-induced iNOS expression via inhibition of IκBα phosphorylation and p65 nuclear translocation (IC50 = 10 nM). Inhibits HIV-1 replication in vitro. Also potently inhibits MKK1 (MEK1) (IC50 = 0.5 nM) and provides neuroprotection by binding to kainate receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7770-78-7
Summenformel C21H24O6
Molekulargewicht (g/mol) 372.417
InChI-Schlüssel NQWVSMVXKMHKTF-JKSUJKDBSA-N
Synonym arctigenin, --arctigenin, unii-u76mr9vs6m, u76mr9vs6m, 2 3h-furanone, 4-3,4-dimethoxyphenyl methyl dihydro-3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl methyl-, 3r-trans, 2 3h-furanone, 4-3,4-dimethoxyphenyl methyl dihydro-3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl methyl-, 3r,4r, 3r,4r-4-3,4-dimethoxyphenyl methyl-3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl methyl oxolan-2-one, 3r,4r-4-3,4-dimethoxyphenyl methyl dihydro-3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl methyl-2 3h-furanone, +/--arctigenin, arctigenin, +/-
PubChem CID 64981
ChEBI CHEBI:79
IUPAC-Name (3R,4R)-4-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-3-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]oxolan-2-one
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CC2COC(=O)C2CC3=CC(=C(C=C3)O)OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arctigenin
Menge 50 mg
Formelmasse 372.42
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Arctigenin, Tocris Bioscience™ >