Learn More
Thermo Scientific™ Arctic Express™ Duale Lagersysteme
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
28 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Schützen Sie ungefährliche Proben während des Transports und der Lagerung mit den Thermo Scientific™ Arctic Express™ Lagerungssystemen. Die Arctic Express-Systeme sind flexibel und sicher. Diese Systeme sind für den Trockenversand oder als Kryobehälter in Laboren geeignet.
Eigenschaften:
- Mit flüssigem Stickstoff gefüllte Gefäße können im Labor unbegrenzt als „Kanister-und-Stock“-Lagersysteme verwendet werden, wobei die statische Aufbewahrungszeit max. 125 Tage beträgt.
- Aluminiumbehälter werden mit verriegelbarem Deckel geliefert und eignen sich zur Lagerung von sechs nummerierten, farbcodierten Edelstahlkanistern (im Lieferumfang enthalten), die wiederum Stöcke mit Ampullen aufnehmen können.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Manuelle Befüllung LN2-Dewar |
| Kapazität (metrisch) | 28 l |
| No. of Doors | 1 |
| Modell | Arctic Express Dual 28 |
| Statische Rückhaltezeit | 21 Transport/50 Labor |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 18.2 in. |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 3,8 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 46,2 cm |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 9,7 cm |
| Fläschchenkapazität | 630 x 2 ml |