Få mere at vide
Thermo Scientific™ Arctic Express™ Duale Lagersysteme
Artikelnummer. 10338253 Shop alle Thermo Scientific produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapazität (metrisch):
10 l
28 l
Pakningsstørrelse:
1 Stück
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10338253
Brand: Thermo Scientific™ CK50920
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Thermo Scientific Arctic Express Aufbewahrungssysteme dienen für den sicheren Transport und die sichere Lagerung von ungefährlichen Proben.
Schützen Sie ungefährliche Proben während des Transports und der Lagerung mit den Thermo Scientific™ Arctic Express™ Lagerungssystemen. Die Arctic Express-Systeme sind flexibel und sicher. Diese Systeme sind für den Trockenversand oder als Kryobehälter in Laboren geeignet.
Eigenschaften:
  • Mit flüssigem Stickstoff gefüllte Gefäße können im Labor unbegrenzt als „Kanister-und-Stock“-Lagersysteme verwendet werden, wobei die statische Aufbewahrungszeit max. 125 Tage beträgt.
  • Aluminiumbehälter werden mit verriegelbarem Deckel geliefert und eignen sich zur Lagerung von sechs nummerierten, farbcodierten Edelstahlkanistern (im Lieferumfang enthalten), die wiederum Stöcke mit Ampullen aufnehmen können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Typ Manuelle Befüllung LN2-Dewar
Kapazität (metrisch) 10 l
No. of Doors 1
Modell Arctic Express Dual 10
Statische Rückhaltezeit 21 Transport/42 Labor
Durchmesser (angloamerikanisch) 10,2 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 2 in.
Durchmesser (metrisch) 25,9 cm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 5,08 cm
Fläschchenkapazität 150 x 2 ml
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.