Learn More
Thermo Scientific™ ARCTIC A10B gekühlte Umwälzthermostate
A10B gekühlte Umwälzthermostate bieten einen großen Arbeitsbereich, sodass hoher Durchsatz und Effizienz des Arbeitsablaufs bei Temperaturen im Bereich von -10 ° bis +100 °C und einem maximalen Volumen von 30 Litern ermöglicht werden.
Marke: Thermo Scientific™ 1564101
5795.33 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24306" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ A10B gekühlte Umwälzthermostate bieten einen großen Arbeitsbereich, sodass hoher Durchsatz und Effizienz des Arbeitsablaufs bei Temperaturen im Bereich von -10 ° bis +100°C und einem maximalen Volumen von 30 Litern ermöglicht werden. Wählen Sie für Ihr Bad einen Thermo Scientific STANDARD- oder ADVANCED-Regler, der die spezifischen Ansprüchen Ihrer Anwendung erfüllt.
Kühlthermostate werden primär zur Regelung der Temperatur von in den Bädern platzierten Proben eingesetzt, aus diesem Grund müssen die Abmessungen des Arbeitsbereichs in die Bewertung einbezogen werden. Diese Geräte können für einen begrenzten Bereich gekühlter Anwendungen auch als Umwälzbäder eingesetzt werden.- Robuste Bäderwannen aus rostfreiem Edelstahl
- Thermostate können um 90° versetzt in allen vier Richtungen auf dem Bad angebracht werden, um das Ablesen zu erleichtern
- Externer Zirkulationssatz für Leitungsverbindung M16×1, 0,25 NPT-Stecker, 0,375 in. Außendurchmesser
- Dreiseitiges Belüftungskonzept: maximal zwei Seiten können bei voller Kühlleistung blockiert werden, ohne dass die Geräteleistung beeinträchtigt wird
- Ablassanschluss an der Vorderseite
- Integrierte Griffe
- FCKW-freies Kältemittel
Im Lieferumfang enthalten:
Steuerkabel, Badbrücke mit Dichtung und Flügelschrauben, Fittings, Klemmen, Pumpenstopfen für externe Zirkulation, 6 ft. Netzkabel.
Empfohlen für:
- Kalibrierung
- Fermenter
- Rotationsverdampfer
- Kondensatoren
- Proben-/Materialprüfung
- Proben-/Materialvorbereitung
Spezifikation
0,6 bis 1,0 cu. ft. | |
17 bis 30 l | |
250 W | |
-10°C bis +100°C | |
3/FL | |
AC200 | |
35,9 in. | |
91,3 cm | |
16,9 in. | |
42,9 cm | |
18,5 in. | |
7,9 in. | |
97,9 lb. | |
230 V 50 Hz | |
50 Hz |
AC200 | |
CE/ROHS/WEEE | |
20 l/min | |
474 mbar/6,89 psi | |
0.01 ° C | |
35,9 x 16,9 x 18,5 in. (91,3 x 42,9 x 47,1 cm) | |
13,4 in. | |
36,5 cm | |
11,7 in. | |
29,7 cm | |
47,1 cm | |
20 cm | |
44,5 kg | |
230 V |