Beschreibung
- Gestrickter 100%iger Kevlar™ Handschuh.
- Gefüttert mit einem Strickhandschuh aus Baumwolle
- Langes elastisches Strickbündchen (10 cm)
- Danke der Stricktechnik passt sich der Handschu eng an die Hand und gute Fingerfertigkeit an
- Der Handschuh bietet maximalen Komfort und zusätzliche Robustheit
- Der mit Baumwoll gefütterte Kevlar™ Handschuh fühlt sich angenehm an
- Das Futter verbessert die mechanische Leistung des Handschuhs und absorbiert gleichzeitig Schweiß
- Der Handschuh ist beidseitig tragbar und somit kostengünstiger
- Die relative Dicke des Handschuhs (Stärke 7) absobiert Stöße und damit eignet er sich für den Umgang mit schweren Gegenständen.
- Material bietet gute Schnittfestigkeit und Schutz vor thermischen Gefahren (Kontaktwärme).
- Die Länge des Strickbündchens schützt den Unterarm
- Bieten Schutz bei Hitzeeinwirkung der Stufe 2, der bis zu 250 °C wirksam ist
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420-2003 Allgemeine Anforderungen, EN 388-2016 Mechanische Risiken, EN 407-2004 Thermische Risiken |
Beschreibung | 10 Gauge |
Farbe | Gelb |
Hand | Beidhändig |
Material | Dupont™ Kevlar™ Aramid-Faser |
Größe | 7 |
Temperature (Metric) Max | Wirksam bis 250 ° |
Auskleidungsmaterial | Baumwolle |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Honeywell™ ARATHERMA FIT Handschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur