Learn More
Karl Hecht™ Teströhrchen aus AR-/Kalk-Natron-Glas mit rundem Boden
Ideal für routinemäßige Laboranalysen und -verfahren. Die Karl Hecht™ AR-Glas™ Reagenzgläser mit rundem Boden bestehen aus langlebigem AR-Glas Natriumglas.
Marke:  Karl Hecht™ 42775027
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10393651
  • 10.07 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 31-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ohne Rand
  • Dickwandig
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
100 mm
Nein
Reagenzgläser
Kammerofen; 100/Packung; 100/Packung; Kammerofen
11,6 mm