Learn More
Karl Hecht™ Teströhrchen aus AR-/Kalk-Natron-Glas mit rundem Boden
Ideal für routinemäßige Laboranalysen und -verfahren. Die Karl Hecht™ AR-Glas™ Reagenzgläser mit rundem Boden bestehen aus langlebigem AR-Glas Natriumglas.
Marke:  Karl Hecht™ 42775251
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10185941
Beschreibung
Beschreibung
  • Ohne Rand
  • Dickwandig
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
160 mm
Nein
Reagenzgläser
200/Packung; Karton
15,25 mm