Learn More
Hecht Karl™ Automatische Büretten
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
- Schilling Büretten
- Die chemisch beständige Bürettenklammer aus Kunststoff ermöglicht die Abgabe von Tropfen durch leichtes Drücken
- Aufbewahrungsflaschen aus Polyethylen, Kunststoffbasis
- Bürette füllt sich durch leichtes Drücken der Vorratsflasche mit automatischer Nullpunkteinstellung
- Kunststoffschläuche als Steigrohr
- Der obere Teil der Büretten ist geschlossen, die Pellet-Titrationsbürette verhindert Verschmutzungen
- Bürette mit Schellbachstreifen und eingeschmolzener Graduierung “ ASSISTENT-PERMANENT”, kalibrierte, facettierte Auslassspitze
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Kalknatronglas |
| Graduierungen | 0,1 ml |
| Enthält | Kunststoffbefüllungsschlauch, Polyethylen-Flasche mit Bürette aus Kunststoff |
| Toleranz | ±0,1 ml |
| Typ | Automatische Bürette |