Learn More
BRAND™ AR-Glas™ Rührstäbe
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
200 mm
250 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | An beiden Enden dicht verschmolzen |
| Durchmesser (metrisch) | 5 mm |
| Länge (metrisch) | 200 mm |