Learn More
BRAND™ AR-Glas™ Rührstäbe
Artikelnummer. 10069920 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
200 mm
250 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10069920
Marke: BRAND™ 135815
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rührstäbe aus Glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung An beiden Enden dicht verschmolzen
Durchmesser (metrisch) 6 mm
Länge (metrisch) 250 mm
Menge 100