Learn More
Brand™ AR-GLAS™ serologische Pipette
Artikelnummer. p-8003466 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
5 mL
25 mL
Graduierungen:
0.01 ml
0.1 ml
Negative Graduierungen:
– 0.2 ml
– 2 ml
– 5 ml
Toleranz:
±0.01 ml
±0.02 ml
± 0.4 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10314711
Marke: Brand™ 27115
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas. BRAND™ AR-GLAS™ Serologische Pipetten gewährleisten dank ihres großen Spitzendurchmessers eine vollständige Abgabe. Kurze Graduierung und Beschriftung in brauner ETERNA-Diffusionsfarbe.
  • Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.).
  • Der große Spitzendurchmesser ermöglicht eine Gesamtabgabe.
  • Kurze Graduierung und Beschriftung in brauner ETERNA-Diffusionsfarbe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung Volumenabgabe
Außendurchmesser (metrisch) 2 mm
Material AR-GLAS, Kalknatronglas
Skala Ja
Graduierungen 0.1 ml
Negative Graduierungen – 5 ml
Toleranz ± 0.4 ml
Volumen (metrisch) 25 mL
Typ Serologische Pipette