Learn More
Brand™ AR-GLAS™ serologische Pipette
Shop All Brand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volumen (metrisch):
1 ml
5 mL
25 mL
Graduierungen:
0.01 ml
0.1 ml
Negative Graduierungen:
– 0.2 ml
– 2 ml
– 5 ml
Toleranz:
±0.01 ml
±0.02 ml
± 0.4 ml
missing translation for 'unitSize'
12 Stück
6 Stück
Description
- Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.).
- Der große Spitzendurchmesser ermöglicht eine Gesamtabgabe.
- Kurze Graduierung und Beschriftung in brauner ETERNA-Diffusionsfarbe.
Specifications
Specifications
| Kalibrierung | Volumenabgabe |
| Außendurchmesser (metrisch) | 2 mm |
| Material | AR-GLAS, Kalknatronglas |
| Skala | Ja |
| Graduierungen | 0.1 ml |
| Negative Graduierungen | – 5 ml |
| Toleranz | ± 0.4 ml |
| Volumen (metrisch) | 25 mL |
| Typ | Serologische Pipette |