Learn More
Karl Hecht™ AR-Glas™ Zentrifugenröhrchen mit runden Böden
Diese Zentrifugenröhrchen eignen sich für eine relative Zentrifugalkraft von max. 3500 x g
3.00 € - 59.00 €
Spezifikation
Farbe Klar
Material Kalknatronglas
Zur Verwendung mit Zentrifugieren
Form Zylindrisch
Bodenform Rund
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Graduations Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Graduations Preis Menge & Verfügbarkeit  
10574422
Unterlagen ansehen
Karl Hecht™
40951001
10 bis 15 ml
3.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10013641
Unterlagen ansehen
Karl Hecht™
40950016
10 bis 12 ml
59.00 €
100 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Kalknatronglas.
  • Dicke Wand für Strapazierfähigkeit
  • Ohne Rand
  • Erhältlich mit oder ohne abgesicherte weiße Graduierungen
Spezifikation
Spezifikation
Klar
Zentrifugieren
Rund
3500 × g
Kalknatronglas
Zylindrisch
Zentrifugenröhrchen
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Karl Hecht™ AR-Glas™ Zentrifugenröhrchen mit runden Böden