Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Aquarius™ Spender für Handtuchrollen
Unverzichtbarer Spender für gefaltete Papierhandtücher für jedes Unternehmen. Der Kimberly Clark™ Professional Aquarius™ Rollenhandtuchspender ist mit einer Reihe von Waschraumprodukten kompatibel, fördert die Hygiene und trägt durch eine kontrollierte Abgabe zu niedrigen Kosten bei.
Marke: Kimberly-Clark Professional™ 6959
102.89 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entwickelt für Hygiene, verbesserte Effizienz im Waschraum und ein gutes Anwendererlebnis
- Ideal für: Abgabe von Einzelblättern der gerollten Kleenex™ und Scott™ Tücher, ohne dass der Spender berührt werden muss
- Wird in stark frequentierten Umgebungen wie Waschräumen und Arbeitsbereichen, in Büros, in der Lebensmittelverarbeitung und an öffentlichen Orten wie Flughäfen und Sportstadien verwendet
- Trägt zur Verringerung der Kontamination und der Ausbreitung von Keimen bei
- Hält die Kosten in stark beanspruchten Bereichen niedrig durch einfache Wartung und minimalen Wartungsaufwand
- Weißer Spender mit Tasten- oder Schlüsselschloss und Stub-Roll-Vorrichtung für Rollen bis zu einer Länge von 354 m
- Gebogenes Design mit einer leicht zu reinigenden Oberfläche und ohne Schmutz- oder Staubfänger
Spezifikation
Handtuchspender | |
9.5 in. | |
43,6 x 25,2 cm | |
43,6 cm | |
33.8 cm | |
25.2 cm | |
Plastic | |
1 |
Weiß | |
24.1 cm | |
17 in. | |
13.3 in. | |
9.9 in. | |
Wipes | |
Wall Mount | |
Hinged Lid with Front Opening |