Learn More
Kimberly-Clark™ Aquarius Spender für Handdesinfektionsmittel
Spender für Handdesinfektionsmittel in Weiß mit glattem, glänzendem, versiegeltem Design ohne Schmutzfallen für eine einfache Reinigung. Liefert genau die richtige Menge an Produkt, um Verbrauch und Verschwendung zu reduzieren. Hohe Kapazität, geeignet stark frequentierte öffentliche Bereiche.
Marke: Kimberly-Clark™ 7124
18.14 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ein hygienischer und einfach zu reinigender Spender. Er liefert genau die richtige Menge an benötigtem Produkt, wodurch der Verbrauch reduziert und Verschwendung minimiert wird.
- Hohe Kapazität, geeignet stark frequentierte öffentliche Bereiche
- Einfach und schnell aufzufüllender Spender mit farbcodierter Taste und gedruckter Anleitung
- Kompatibel mit Artikelnummer 6382 und 6392
Spécification
Seifenkassette | |
4.5 in. | |
9.3 in. | |
4.6 in. | |
10.3 in. | |
Hand Sanitizer | |
Wall Mount | |
Hinged Lid with Front Opening | |
1 l |
Weiß | |
11.4 cm | |
23.5 cm | |
11.6 cm | |
26.2 cm | |
Plastic | |
1 | |
33.8 oz. |