Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Aquarius™ Spender für gefaltete Handtücher
Unverzichtbarer Spender für gefaltete Papierhandtücher für jedes Unternehmen. Der Kimberly Clark™ Professional Aquarius™ Spender für gefaltete Papierhandtücher ist mit einer Reihe von Waschraumprodukten kompatibel, fördert die Hygiene und trägt durch eine kontrollierte Abgabe zu niedrigen Kosten bei.
Marke: Kimberly-Clark Professional™ 6956
19.60 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22916" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Das schlanke und moderne Design macht es zu einem perfekten Produkt für jeden Waschraum
- Weiße, hochglänzende, leicht zu reinigende Oberfläche ohne Schmutz- oder Staubfänger
- Einfache Reinigung mit einem Tuch oder Wischtuch
- Die einzigartige, patentierte Überfüllsicherung erleichtert das Nachfüllen und verhindert Papierstaus und Abfall
- Macht den Waschraum stilvoll und professionell
- Fördert die Hygiene, verbessert den Komfort und die Pflege und trägt zur Kostenkontrolle bei
Spezifikation
Handtuchspender | |
5.6 in. | |
15,9 x 31,1 cm | |
15,9 cm | |
28.7 cm | |
31.1 cm | |
Plastic | |
1 | |
Klein |
Weiß | |
14.2 cm | |
6,2 in. | |
11.3 in. | |
12.2 in. | |
Wipes | |
Wall Mount | |
Hinged Lid with Front Opening |