Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Wasser-Standard 10 mg, für Karl-Fischer-Titration, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
10 x 8 mL
Beschreibung
- Standard enthält 10 mg H2 O/ml
- Wird zur Titrierbestimmung von volumetrischen Karl Fischer-Reagenzien verwendet
- Wird als 10 x 8 ml geliefert und ist zum Schutz vor Feuchtigkeit in Ampullen aus Glas verpackt
- Die Ampulle sollte nur unmittelbar vor dem Gebrauch geöffnet werden, um Absorption von Feuchtigkeit aus der Atmosphäre zu verhindern
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aqualine™ Standard 10.1 |
Namenshinweis | Karl Fischer Reagent |
Menge | 10 x 8 mL |
CAS | 71-36-3 |
Äquivalenz | 9.9 to 10.1mg of water/mL |
Verpackung | Ampulle |
Physikalische Form | Flüssig |
Summenformel | C4H10O |
MDL-Nummer | 240423 |
InChI-Schlüssel | LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Aqualine Water Standard 10 mg/g
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Karl Fischer Aqualine™ Wasser-Standard 10 mg, für Karl-Fischer-Titration, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur