Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Wasser-Standard 1.0 mg, für Karl-Fischer-Titration, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
10 x 4 mL
Beschreibung
- Standard enthält 1 mg H2 O/ml (1000 ppm)
- Wird zur Titlerbestimmung von kolorimetrischen oder volumetrischen Karl Fischer-Reagenzien verwendet
- Wird als 10 x 4 ml geliefert und ist zum Schutz vor Feuchtigkeit in Ampullen aus Glas verpackt
- Die Ampulle sollte nur unmittelbar vor dem Gebrauch geöffnet werden, um Absorption von Feuchtigkeit aus der Atmosphäre zu verhindern
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aqualine™ Standard 1.1 |
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | Karl Fischer Reagent |
Menge | 10 x 4 mL |
CAS | 7732-18-5, 105-13-5, 100-66-3 |
pH | 7 |
Äquivalenz | 0.97 to 1.03mg of water/mL |
Verpackung | Ampulle |
Physikalische Form | Flüssig |
MDL-Nummer | 240423 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Aqualine Water Standard 1 mg/g
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Karl Fischer Aqualine™ Wasser-Standard 1.0 mg, für Karl-Fischer-Titration, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur