Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Elektrolyt CG, für Karl-Fischer-Titration durch Coulometrie, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical K/2560/04
51.60 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
25 ml, Fläschchen
- Katholyt-Lösung zur Verwendung in konventionellen Zellen mit Membran
- Reagenz, das zur Durchführung der elektrochemischen Reaktion im Kathodenraum für die kolorimetrische Analyse erforderlich ist
- Enthält Methanol als Lösungsmittel
Spezifikation
Aqualine™ Electrolyte CG | |
Karl Fischer Reagent | |
108-75-8, 7446-09-5, 7553-56-2 | |
Fläschchen | |
Pass Test |
Farblos | |
25 mL | |
64°C | |
Flüssig | |
3097388 |
Sicherheit und Handhabung
- Aqualine Electrolyte CG
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/A§
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.