Learn More
Karl Fischer Aqualin™ Komplettkit 5K für die Karl-Fischer-Titration nach Volumetrie, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11433813 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11433813
Marke: Fisher Chemical K/2250R/08
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
  • Volumetrisches Reagenz mit einer Komponente für die Analyse von Aldehyden und Ketonen mit hohem Wassergehalt
  • Wasseräquivalent: 5.0 mg H2O/ml
  • Unbegrenzte Wasserkapazität
  • Führen Sie vor der Verwendung eine Titerbestimmung durch
  • Pyridin-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Braun
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
MDL-Nummer 81734
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis