Learn More
Notrax Aqua Trap™ Robust Barrier Mat with Raised Domes
Artikelnummer. p-7227233
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
35 in.
59 in.
71 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17761948
Marke: Notrax 150S0023CH
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
True to its name, this patented perimeter Aqua Dam forms a tray that can hold up to 6 liters of water per square meter and is treated with an anti microbial carpet treatment to stop bacteria and germs at the entrance.
  • Getreu seinem Namen bildet diese patentierte „Aqua Dam“ Matte eine Art Tablett, das bis zu 6 l Wasser pro Quadratmeter aufnehmen kann
  • Die Textiloberfläche wird unter hohem Druck auf einer äußerst langlebigen Gummibasis mit Blasenmuster aufgebracht, um selbst einem besonders hohen Verkehrsaufkommen standzuhalten
  • Hervorragend geeignet, um Verschmutzungen auf von Schuhen zu entfernen, während auch auf längere Sicht eine ansprechende Optik beibehalten wird
  • Einzigartiges rutschfestes Noppenmuster auf der Rückseite
Spezifikation
Farbe Aktivkohle
Länge (angloamerikanisch) 35 in.
Länge (metrisch) 90 cm
Material Polyester
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Breite (metrisch) 60 cm