Learn More
3M™ Nomad™ Aqua Textile Drop Down Matting Roll, Series 85
Advanced water removal and retention properties keep floors cleaner and safer, for an extended period of time. Traditional, deep cut pile and coir matting allows dirt and moisture to sit on the surface and be tracked into the building.
Marke:  3M™ Nomad™ 7000062948
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17198620
  • 11255.00 € / 1 Rollen
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Leistungsstarke Textil-Eingangsmatte mit erweiterten Wasserabscheidungs- und -aufnahmeeigenschaften
  • Hält 80 % an Schmutz und Nässe an der Tür zurück
  • Eingangsmatte für stark frequentierte Bereiche (1.500 bis 5.000 Begehungen pro Tag)
  • Phthalatfreie, rutschsichere PVC-Rückseite
  • Ausgezeichneter Erhalt der Optik
  • Langlebig und einfach zu reinigen
  • Erhältlich als Matten oder in Rollen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 x 2 m
Nomad™ Aqua, Serie 85
Schwarz
2 m
Für stark frequentierte Bereiche
7,5 mm
20 m