Learn More
3M™ Nomad™ Aqua Textile Drop Down Matting Roll, Series 85
Advanced water removal and retention properties keep floors cleaner and safer, for an extended period of time. Traditional, deep cut pile and coir matting allows dirt and moisture to sit on the surface and be tracked into the building.
Marke: 3M™ Nomad™ 7000062978
Weitere Details : Netto-Gewicht : 117.00000kg
Beschreibung
- Leistungsstarke Textil-Eingangsmatte mit erweiterten Wasserabscheidungs- und -aufnahmeeigenschaften
- Hält 80 % an Schmutz und Nässe an der Tür zurück
- Eingangsmatte für stark frequentierte Bereiche (1.500 bis 5.000 Begehungen pro Tag)
- Phthalatfreie, rutschsichere PVC-Rückseite
- Ausgezeichneter Erhalt der Optik
- Langlebig und einfach zu reinigen
- Erhältlich als Matten oder in Rollen
Spezifikation
20 x 1,3 m | |
Für stark frequentierte Bereiche | |
7,5 mm | |
20 m |
Grau | |
Nomad™ Aqua, Serie 85 | |
1,3 m |