Learn More
3M™ Nomad™ Aqua Textile Drop Down Matting Roll, Series 65
Removes dirt and moisture more effectively than conventional mats, keeping floors cleaner and safer, for an extended period of time. Traditional, deep cut pile and coir matting allows dirt and moisture to sit on the surface and be tracked into the building.
Marke: 3M™ Nomad™ 7000062955
Weitere Details : Netto-Gewicht : 92.00000kg
Beschreibung
- Textile Eingangsmatte mit hervorragenden Eigenschaften für Feinschmutz- und Nässeentfernung
- Hält 80 % an Schmutz und Nässe an der Tür zurück
- Für mittel frequentierte Bereiche (500 bis 1500 Begehungen pro Tag)
- Doppelfaserschlingen, in einem karierten Muster angeordnet
- Ausgezeichneter Erhalt der Optik
- Empfohlen als Matte für mittel frequentierte Bereiche
- Langlebig und einfach zu reinigen
Spezifikation
10 x 2 m | |
Nomad™ Aqua, Serie 65 | |
2 m |
Schwarz | |
7,5 mm | |
10 m |