Learn More
AQ-RA 741, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30001423
AQ-RA 741, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001423
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 30001423
Marke: Tocris Bioscience 2292/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Selective, high affinity M2 antagonist
High affinity, selective muscarinic M2 receptor antagonist (pKi values are 8.3, 7.7 and 6.82 for M2, M1 and M3 receptors, respectively). Displays cardioselectivity in vivo, over intestinal, tracheal and bladder muscarinic receptors; inhibits vagally and agonist-induced bradycardia.
Chemische Identifikatoren
CAS 123548-16-3
Summenformel C27H37N5O2
Molekulargewicht (g/mol) 463.626
InChI-Schlüssel BCUGCHZRMKTPMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym aq-ra 741, aq-ra-741, 11-4-4-diethylamino butyl-1-piperidinyl acetyl-5,11-dihydro-6h-pyrido 2,3-b 1,4 benzodiazepin-6-one, 6h-pyrido 2,3-b 1,4 benzodiazepin-6-one,11-2-4-4-diethylamino butyl-1-piperidinyl acetyl-5,11-dihydro, acmc-20ej93, d0vz3d, aq-ra-741bs, chembl43383, 11-2-4-4-diethylamino butyl piperidin-1-yl acetyl-5h-benzo e pyrido 3,2-b 1,4 diazepin-6 11h-oneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 129989
IUPAC-Name 11-[2-[4-[4-(diethylamino)butyl]piperidin-1-yl]acetyl]-5H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one
SMILES CCN(CC)CCCCC1CCN(CC1)CC(=O)N2C3=CC=CC=C3C(=O)NC4=C2N=CC=C4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AQ-RA 741
Menge 10 mg
Formelmasse 463.62
Reinheit (%) >99%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
AQ-RA 741, Tocris Bioscience™ >