Learn More
MP Biomedicals™ Aprotinin, analytischer Gütegrad, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11485981 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. 11485981
Marke: MP Biomedicals™ 0219038250
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Bildet stabile Komplexe mit Enzymen. Aprotinin, analytischer Güte, MP Biomedicals, ist ein kompetitiver Serinproteinase-Inhibitor, der die aktiven Stellen von Enzymen blockiert. Diese Bindung ist mit den meisten Aprotinin-Protease-Komplexen reversibel, dissoziierend
Aprotinin findet sich in Lymphknoten, Lunge, Ohrspeicheldrüse, Milz, Leber, Bauchspeicheldrüse, Samenblasen, Schilddrüse, Niere, Schleimhäuten der Luftröhre und der Speiseröhre, Eierstöcken, Herz, Neurohypophyse und Knorpelgewebe des Rinds. Reagiert reaktiv gegen Trypsin, Chymotrypsin, plasmatische und granduläre Kininogenasen, Plasmin, Kallkrein, Urokinase, Gerinnungsfaktor XIIa, Protein C, Proteinasen des Komplementsystems sowie Leukozyten- und Gewebeinasen. Ist kein Thrombin-Inhibitor. Anwendungsgebiete:
  • Kleine Mengen können Röhrchen mit gezogenen Blutproben hinzugefügt werden, um die Messung schnell degradierter Proteine wie Glukagon im Labor zu ermöglichen.
  • Kann mit Fluorescein-Isothiocyanat zur Verwendung als fluoreszierendes histochemisches Reagenz zum Färben von Glykokonjugaten (Mukosubstanzen) markiert werden, die reich an Harnsäure oder Sialsäuren sind. Das Konjugat behält seine antiproteolytischen und kohlenhydratbindenden Eigenschaften bei.
  • Wird in der Zellbiologie als Enzym-Inhibitor verwendet, um Proteinabbau während der Lyse oder Homogenisierung von Zellen und Geweben zu verhindern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weißgrau
CAS 9087-70-1
Synonym Pancreatic Basic Trypsin Inhibitor polypeptide; Antagosan; Antikrein; Trasylol; Zymofren; Antagosan; Anikrein; Antilysin(e); BPTI; Bayer A 128; Kallikrein-trypsin inactivator; Fosten; Iniprol; Kunitz protease inhibitor; Onquinin; Repulson; RP-9921; Ryker 52G; Triazinin; Zymofren
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C lagern
Spenderquelle Rinderlunge
Form Pulver
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyminhibitor
Menge 50 mg