Learn More
Fisherbrand™ Drosophila-Fläschchen
Artikelnummer. 17879948 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
25,12 mm
29,21 mm
Typ:
Drosophila-Fläschchen, Großpackung
Drosophila-Fläschchen, Standard
Drosophila-Fläschchen, auf Tablett verpackt
Material:
Borosilikatglas
K-Resin
Polypropylen
Polystyrol
Ausführung der Öffnung:
Eng
Weit
Packungsgröße:
1 Stück
500 Stück
576 Stück
Artikelnummer. 17879948
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die geraden Wände minimieren das Verrutschen von Lebensmitteln und ermöglichen ein effizienteres Einbringen in Gestelle, Befüllen und Verschließen
Fisherbrand Drosophila-Fläschchen sind lieferbar in transparentem Polystyrol, durchsichtigem und flexiblem Polypropylen und nahezu unzerbrechlichem K-Harz. Diese Fläschchen haben einen flachen Boden und gerade Wände für einfaches Einstellen in Gestelle, Befüllen und Stapeln. Lieferbar als Großpackung oder in einer praktischen, 10 × 10 Tablettpackungskonfiguration.
Fläschchen aus Polypropylen
  • Durchsichtig und flexibel
  • Autoklavierbar
Fläschchen aus Polystyrol
  • Ausgezeichnete Klarheit für optimale Sichtbarkeit
  • Nicht autoklavierbar
Fläschchen aus K-Harz
  • Äußerst flexibel, nahezu unzerbrechlich
  • Nicht autoklavierbar
Standardverpackte Glashüllenfläschchen
  • Typ 1, N-51A Borosilikatglas
  • Einzeln getrennte Fläschchen sicher in Papptabletts verpackt
Hüllenfläschchen als Großpackung und mit Tablettverpackung
  • Lieferbar als Eng- oder Weithalsanfertigung
  • Hergestellt aus Polypropylen, K-Resin™ oder Polypropylen
  • Fläschchen aus K-Resin und Polypropylen sind nahezu unzerbrechlich, beständig gegen Kratzer und Macken, Polystyrol und K-Resin verfügen über eine glasähnliche Klarheit
  • Fläschchen aus Polypropylen sind autoklavierbar, Polystyrol- und K-Resin-Fläschchen sind nicht autoklavierbar
Bestellinformation
Die Fläschchen in der Großpackung werden zu jeweils 500 Stück pro Behälter und mit allen offenen Enden in einer Richtung verpackt. Die Fläschchen werden auf Tabletts in einer Reihenanordnung zu 10 x 10 in. (25 x 25 cm) mit Trennscheiben zwischen den Fläschchen in Schrumpffolie verpackt.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Klar
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.989 in.
Außendurchmesser (metrisch) 25,12 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Die geraden Wände minimieren das Verrutschen von Lebensmitteln und ermöglichen ein effizienteres Einbringen in Gestelle, Befüllen und Verschließen
Höhe (angloamerikanisch) 3,74 in.
Höhe (metrisch) 95 mm
Ausführung der Öffnung Eng
Material Polystyrol
Typ Drosophila-Fläschchen, auf Tablett verpackt