Learn More
Applied Biosystems™ ViiA™ 7 Array Card RNaseP Verification Kit
Artikelnummer. 15916065 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kit
Packungsgröße:
1 Set
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15916065
Marke: Applied Biosystems™ 4432265
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Ein leeres TaqMan Low Density Array und acht Fläschchen RNase P-Nachweisreagenzien zum Nachweis und zur Quantifizierung genomischer Kopien des menschlichen RNase P-Gens. Jedes Fläschchen enthält ein Reaktionsgemisch (1X TaqMan Universal PCR Master Mix, RNase P Primer und FAM™ farbstoffmarkierte Sonde) und ein Template.
Dient zur Validierung der Leistung des ViiA™ 7 Real-Time PCR-System mit dem TaqMan™ Low Density Array Block Upgrade.
Das ViiA™ 7-System TaqMan™ Low Density Array Instrument Verification RNase P-Kit enthält ein leeres TaqMan™ Low Density Array und 8 Röhrchen mit RNase P-Nachweisreagenzien, um genomische Kopien des menschlichen RNase P-Gens zu erkennen und zu quantifizieren, sowie ein Single-Copy-Gen, das den RNA-Anteil des RNase P-Enzyms codiert. Jedes Fläschchen enthält ein Reaktionsgemisch (1X TaqMan™ Universal PCR Master Mix, RNase P Primer und FAM™ farbstoffmarkierte Sonde) und ein Template.Das ViiA™ 7-System TaqMan™ Low Density Array Instrument Verification RNase P-Kit muss zwischen 5,000 und 10,000 genomische Äquivalente mit einer Zuverlässigkeit von 99.7 % unterscheiden können, um einen anschließenden Probenlauf in einem einzelnen Well auszuführen. Um präzise Ergebnisse zu erzielen, empfiehlt Applied Biosystems™ die Leistung Ihres Instruments alle sechs Monate überprüfen.
Die Instrumente müssen zwischen 5000 und 10,000 genomische Äquivalente mit einer Zuverlässigkeit von 99.7 % unterscheiden können, um einen anschließenden Probenlauf in einem einzelnen Well auszuführen. Für genaue Ergebnisse sollte die Leistung des Geräts alle sechs Monate überprüft werden.
Bestellinformation
Kit bei -15 ° bis -25 °C lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format 384-Well-Mikrofluidik-Karte
Inhalt und Lagerung 8 Röhrchen mit Standardverdünnungen, leere Array-Karte, Anschluss 1 NTC, Anschluss 2 Unbekannt A, Anschluss 3 U, Bei Store -15 bis -25 °C lagern
Zur Verwendung mit (Geräte) ViiA™ 7-System
Produktlinie ViiA
Produkttyp Array-Karte RNaseP VVerifizierungskit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real Time PCR (qPCR)
Menge 1 kit
Kalibrierungsart RNase P-Kalibrierung, Geräteverifizierungsplatte