Learn More
Applied Biosystems™ VeritiLink™ Remote Management Software
Artikelnummer. 12303663 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 software
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Product Code. 12303663
missing translation for 'mfr': Applied Biosystems™ 4393565
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Die einfach zu installierende Software bietet eine sichere Fernverwaltung für den Veriti Thermocycler von überall im Netzwerk aus
In der browserfähigen Benutzeroberfläche der VeritiLink Remote Management Software (VRMS) können Sie “Ihre Veritis als Lesezeichen speichern”, um schnell und bequem darauf zugreifen zu können.
  • Erstellen und bearbeiten Sie Methoden auf Ihrem Computer, um mehr Sicherheit und ein ruhiges Gewissen zu erlangen, und laden Sie diese Methoden bei Bedarf auf Ihre Veriti Systeme herunter bzw. hoch.
  • Ausführen und Überwachen des Betriebs von bis zu 50 vernetzten Veriti Thermocyclern
  • Verwalten aller Veriti™ Systeme in einer sicheren Client-Server-Umgebung mit Anwenderkennwortschutz
  • Empfangen von E-Mail-Systemaktualisierungen in Echtzeit auf Desktop, Laptop oder PDA
  • Einfache Einrichtung: Installieren der Software auf den Server für die Verwendung auf allen vernetzten Computern
  • Veriti Systems an beliebigen Orten, überall: Mit der VeritiLink Remote Monitoring Software VRMS können Sie von einem beliebigen Ort aus überall auf Veriti Systems zugreifen.
  • Das Softwarepaket ermöglicht die Verwaltung und Überwachung von Thermozykler-Durchläufen, wo immer Sie auf einen Internet-Browser zugreifen können.
  • Mit diesem Programm können Sie Durchläufe starten oder stoppen, Methoden erstellen und bearbeiten und sie bei Bedarf an Veriti Thermozykler-Systeme senden.
  • Die Bedienoberfläche, ausgelegt auf die Verwaltung von einem bis zu 50 Veriti Thermocyclern, zeigt auf, welche Systeme für eine Verwendung zur Verfügung stehen. Zudem wird der Status der zurzeit verwendeten Systeme angezeigt. Das erleichtert die gemeinsame Nutzung von Geräten in viel beschäftigten Laboren enorm.
  • Mit E-Mail-Benachrichtigungen über System-Updated an Ihren Desktop, Laptop oder PDA und Kennwortschutz für Anwender zum Schutz Ihrer Methoden
  • Die Software sorgt für einen reibungslosen und sicheren Betrieb der Systeme.
  • Einfach zu installieren: Die Software ist einfach zu installieren und erfordert nur eine serverseitige Installation. Im Anschluss an die Installation ist der Zugriff von allen vernetzten Computern aus möglich.
PCR, PRC und Echtzeit-PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte) Veriti Thermocycler
Produktlinie VeritiLink
Softwaretyp Remote Management Software
Produkttyp Zubehör für Thermocycler
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR
Menge 1 software