Learn More
Applied Biosystems™ Veriti™ HID 96 Well-Thermocycler, 0,2 ml
Verfügt über ein 96-Well (0.2 ml)-Format mit sechs unabhängigen Temperaturzonen für präzise Temperaturregelung und schnelle Temperaturänderungen für PCR
Marke: Applied Biosystems™ 4479071
Beschreibung
Jeder HID Veriti™ 96-Well Thermocycler verfügt über einen leistungsstarken Farb-Touchscreen und einen USB-Anschluss, um die Einrichtung und Verwendung des Geräts zu vereinfachen.
- Bewährte Zuverlässigkeit: Zur Verwendung mit AmpFLSTR™ PCR-Amplifikationskits mit vier, fünf und sechs Farbstoffen
- Steuerung auf Knopfdruck: Einfach zu bedienen, Benutzeroberfläche, 6.5 Zoll (16.51 cm) VGA-Farb-Touchscreen
- Schnelle Einrichtung, schnelle Ergebnisse
- VeriFlex™ Blöcke: Verbesserte PCR-Funktionalität: Sechs separate Peltier-Blöcke im 96-Well-Format ermöglichen eine präzise Steuerung der 6 Temperaturzonen
- Zwei Thermocycler in einem
Schnelle PCR, Humanidentifizierung, PCR, PCR& Echtzeit-PCR, PCR-Amplifikation für die Humanidentifizierung, Echtzeit-PCR (qPCR), routinemäßige PCR
Zertifizierungen
In Europa mit einem CE IVD-Zeichen gekennzeichnet
Compliance
Für diagnostische Zwecke als Medizinprodukt der US-amerikanischen FDA Klasse I klassifiziert. Erfüllt die IVDD-Anforderungen (98/79/EC).
Spezifikation
0,2 ml-Röhrchen, 96 Well-Platte | |
4,0 bis 99,9 °C | |
1 x 96 Well x 0,2 ml-Röhrchen | |
HID Veriti™ 96-Well Thermocycler | |
19,1 in. | |
23,7 cm | |
48,5 cm | |
±3,35 °C/s. | |
USB und integriert | |
11,4 kg (25 lb.) |
± 0,25 °C | |
<0,5 | |
6,5 Zoll-VGA-32K-Farb-Touchscreen | |
9,64 in. | |
24,5 cm | |
9,3 in. | |
Forensik, PCR, Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR) | |
HID Veriti™ 96-Well Thermocycler, 1 x 96-Well x 0,2 ml-Röhrchen, 24,5 x 23,7 x 48,5 cm (H x B x T), Fast, Standardgeschwindigkeit, ± 3,35 °C/sc Probenramprate, ±0,25 °C Temperaturgenauigkeit, 3,9 °C/s Spitzenblockramprate, USB- und On-Board-Gerätespeicher, zur Verwendung mit Veriti™ Thermocycler | |
0,2-ml-Röhrchen |
Nur für forensische oder Vaterschaftstests.