Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Universaler Mastermix für PCR, keine AmpErase™ UNG
TaqMan™ universeller PCR-Mastermix, No AmpErase™ UNG ist die ideale Reagenzlösung, wenn Sie einen Mastermix für mehrere DNA-Anwendungen mit 5'-Nuklease benötigen.
Marke:  Applied Biosystems™ 4364343
2571.96 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10689835
  • 3000.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Enthält AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase für eine höhere Ausbeute sowie einen im Vergleich zu AmpliTaq™ DNA-Polymerase stabileren 5'-Nuklease-Assay
  • Enthält einen passiven internen Referenzfarbstoff basierend auf dem firmeneigenen ROX™ Farbstoff für mehr Präzision mit Applied Biosystems™ Echtzeit-PCR-Instrumenten
  • Der verbesserte Puffer gewährleistet eine gute Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit bei allen Anwendungen, selbst bei G/C-reichen Sequenzen
  • Enthält dUTP im dNTP-Gemisch zum Schutz vor einer Verschleppungskontamination bei Verwendung mit AmpErase™ UNG
  • Durch die zur Verfügung gestellten Leitlinien (Rapid Assay Development Guidelines) wird die Optimierungszeit verkürzt
Bestellinformation
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage. Versandbedingungen: Nasses Eis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ Universaler Mastermix für PCR, keine AmpErase™ UNG > 5 x 5 ml