Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Universaler Mastermix für PCR, keine AmpErase™ UNG
Artikelnummer. 10167154 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 5 ml
10 x 5 ml
1 x 50 ml
2 x 5 ml
5 x 5 ml
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10167154
Marke: Applied Biosystems™ 4324020
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
TaqMan™ universeller PCR-Mastermix, No AmpErase™ UNG ist die ideale Reagenzlösung, wenn Sie einen Mastermix für mehrere DNA-Anwendungen mit 5'-Nuklease benötigen.
  • Enthält AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase für eine höhere Ausbeute sowie einen im Vergleich zu AmpliTaq™ DNA-Polymerase stabileren 5'-Nuklease-Assay
  • Enthält einen passiven internen Referenzfarbstoff basierend auf dem firmeneigenen ROX™ Farbstoff für mehr Präzision mit Applied Biosystems™ Echtzeit-PCR-Instrumenten
  • Der verbesserte Puffer gewährleistet eine gute Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit bei allen Anwendungen, selbst bei G/C-reichen Sequenzen
  • Enthält dUTP im dNTP-Gemisch zum Schutz vor einer Verschleppungskontamination bei Verwendung mit AmpErase™ UNG
  • Durch die zur Verfügung gestellten Leitlinien (Rapid Assay Development Guidelines) wird die Optimierungszeit verkürzt
Bestellinformation
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage. Versandbedingungen: Nasses Eis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lieferung in 2x Konzentration. Die Mischung enthält AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase, dNTPs mit dUTP, passive Referenz 1 und optimierten Pufferkomponenten. Diese Packung enthält 10 x 5 ml-Röhrchen, das für 2000 Reaktionen mit einem Gesamtvolumen von 50 μl ausreicht. Bei 2–8 °C lagern.
Garantierte Mindesthaltbarkeit 60 Tage (das genaue Verfallsdatum ist auf dem Produkt und COfA aufgedruckt).
Nachweisverfahren Primer-Sonde
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, GeneAmp 9600, StepOne™, Standardmodus, StepOnePlus™, Standardmodus
Passiver Referenzfarbstoff ROX (vorgemischt)
Produktlinie TaqMan
Produkttyp Universaler PCR-Mastermix
Menge 10 x 5 ml
Versandbedingung Nasseis
Ausreichend für 2000 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression, Genotypisierung, miRNA-Analyse
Anzahl Reaktionen 2000 Reaktionen
Probentyp DNA (genomisch), cDNA
Volumen 50 ml