Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Universaler PCR-Mastermix
Artikelnummer. p-4919407 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 5 ml
2 x 5 ml
5 x 5 ml
10 x 5 ml
1 x 50 ml
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
2000 Reaktionen
50 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10733457
Marke: Applied Biosystems™ 4304437
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Der Applied Biosystems™ TaqMan™ universelle PCR-Mastermix ist die ideale Lösung, wenn Sie einen Mastermix für mehrere DNA-Anwendungen mit 5'-Nuklease benötigen.
TaqMan Universal PCR Master Mix is the ideal reagent solution when you need a master mix for multiple 5' nuclease DNA applications. Applied Biosystems reagents have been validated with TaqMan assays and Applied Biosystems real-time systems to ensure sensitive, accurate, and reliable performance every time.
  • Enthält AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase für eine höhere Ausbeute sowie einen im Vergleich zu AmpliTaq™ DNA-Polymerase stabileren 5'-Nuklease-Assay
  • Enthält einen passiven internen Referenzfarbstoff basierend auf dem firmeneigenen ROX™ Farbstoff für mehr Präzision mit Applied Biosystems™ Echtzeit-PCR-Instrumenten
  • Der verbesserte Puffer gewährleistet eine gute Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit bei allen Anwendungen, selbst bei G/C-reichen Sequenzen
  • AmpErase™ UNG schützt zur Minimierung von Verschleppungskontamination vor nachfolgender erneuter Amplifikation aus PCR-Produkten, die dU enthalten.
  • Durch die zur Verfügung gestellten Leitlinien (Rapid Assay Development Guidelines) wird die Optimierungszeit verkürzt
Bestellinformation
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lieferung in 2x Konzentration. Die Mischung enthält AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase, Uracil-DNA-Glykosylase, dNTPs mit dUTP, passive Referenz 1 und optimierten Pufferkomponenten. Diese Packung enthält ein 5 ml-Röhrchen, das für 200 Reaktionen mit einem Gesamtvolumen von 50 μl ausreicht. Bei 2–8 °C lagern.
Garantierte Mindesthaltbarkeit 60 Tage (das genaue Verfallsdatum ist auf dem Produkt und COfA aufgedruckt).
Nachweisverfahren Primer-Sonde
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, GeneAmp 9600, StepOne™, Standardmodus, StepOnePlus™, Standardmodus
Kittyp 1/Packung
Passiver Referenzfarbstoff ROX (vorgemischt)
Produktlinie TaqMan
Produkttyp Universaler PCR-Mastermix
Menge 1 x 5 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression, Genotypisierung, miRNA-Analyse
Probentyp DNA (genomisch), cDNA
Volumen 5 ml