Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Universaler Mastermix II, keine UNG
TaqMan™ universeller Mastermix II ist eine praktische Mischung der Komponenten (außer Primern, Sonden, Template & Wasser), die für eine Echtzeit-Polymerasekettenreaktion (PCR) erforderlich sind.
Marke: Applied Biosystems™ 4440043
62.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benötigt : Primer, Sonden, Template, Wasser
Beschreibung
- Der TaqMan™ Universal Master Mix II wird als 2X-Konzentrat geliefert und enthält: AmpliTaq Gold™ ultrareine DNA-Polymerase; dNTPs (mit dUTP); ROX™ Passivereferenzfarbstoff; optimierte Pufferkomponenten
- TaqMan™ universeller Mastermix II wurde für die Verwendung mit Primern und TaqMan™ Sonden optimiert, die nach den Richtlinien von Life Technologies entwickelt wurden
- Der Mastermix kann mit benutzerdefinierten TaqMan™ Assays oder mit bereits optimierten Assays verwendet werden, wie: TaqMan™ Genexpressionsassays, TaqMan™ microRNA-Assays, TaqMan™ Genotypisierungsassays für Arzneimittelmetabolismus und TaqMan™ SNP-Genotypisierungsassays
Bestellinformation
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage. Versandbedingungen: Nasses Eis.
Spezifikation
Bei 4 °C lagern. Garantierte Mindesthaltbarkeit 60 Tage (das genaue Verfallsdatum ist auf dem Produkt und CofA aufgedruckt). |
|
Hoch | |
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase | |
7300 System, 7500 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, StepOne™, Standardmodus, StepOnePlus™, Standardmodus, ViiA™ 7 System | |
TaqMan™ | |
Ur (Ultrarein) | |
Nasseis | |
2X | |
DNA (genomisch), cDNA |
Primer-Sonde | |
qPCR | |
Standard | |
ROX (vorgemischt) | |
Universeller Mastermix II | |
1 x 1 ml | |
Genexpression, Genotypisierung, miRNA-Analyse | |
2 X | |
1 ml |