Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Universaler Mastermix II, keine UNG
Artikelnummer. 10370395 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
2 x 5 ml
5 x 5 ml
10 x 5 ml
1 x 50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 PCS
400 Reaktionen
5 PCS
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10370395
Marke: Applied Biosystems™ 4440048
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benötigt
Primer, Sonden, Template, Wasser
TaqMan™ universeller Mastermix II ist eine praktische Mischung der Komponenten (außer Primern, Sonden, Template & Wasser), die für eine Echtzeit-Polymerasekettenreaktion (PCR) erforderlich sind.
  • Der TaqMan™ Universal Master Mix II wird als 2X-Konzentrat geliefert und enthält: AmpliTaq Gold™ ultrareine DNA-Polymerase; dNTPs (mit dUTP); ROX™ Passivereferenzfarbstoff; optimierte Pufferkomponenten
  • TaqMan™ universeller Mastermix II wurde für die Verwendung mit Primern und TaqMan™ Sonden optimiert, die nach den Richtlinien von Life Technologies entwickelt wurden
  • Der Mastermix kann mit benutzerdefinierten TaqMan™ Assays oder mit bereits optimierten Assays verwendet werden, wie: TaqMan™ Genexpressionsassays, TaqMan™ microRNA-Assays, TaqMan™ Genotypisierungsassays für Arzneimittelmetabolismus und TaqMan™ SNP-Genotypisierungsassays
Bestellinformation
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage. Versandbedingungen: Nasses Eis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2 X
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C lagern.
Garantierte Mindesthaltbarkeit 60 Tage (das genaue Verfallsdatum ist auf dem Produkt und CofA aufgedruckt).
Nachweisverfahren Primer-Sonde
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) 7300 System, 7500 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, StepOne™, Standardmodus, StepOnePlus™, Standardmodus, ViiA™ 7 System
Passiver Referenzfarbstoff ROX (vorgemischt)
Produktlinie TaqMan
Produkttyp Universeller Mastermix II
Reinheits- oder Qualitätsgrad Ur (Ultrarein)
Menge 5 x 5 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression, Genotypisierung, miRNA analysis
Wiedergabetreue (vs. Taq) 2 X
Probentyp DNA (genomisch), cDNA
Volumen 55 mL