Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit (200 ml-Probenvorbereitung, 10 ml-PCR)
Von der biologischen Probe zu Genotypisierungsergebnissen in weniger als einer Stunde.
Marke: Applied Biosystems™ 4403081
4000.20 EUR gültig bis 2024-09-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21626" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21626
Beinhaltet: Ausreichend Reagenzien für 4,000 Reaktionen in der Probenvorbereitung bei 50 μl pro Reaktion und 4,000 PCR-Reaktionen bei 5 μl pro Reaktion.
Beschreibung
Das TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit kombiniert DNA-Extraktion und TaqMan™ chemische Genotypisierung in einem optimierten Protokoll, um Ergebnisse aus jeder Probe in weniger als einer Stunde zu liefern.
- DNA Extract All Reagents Kits bieten PCR-bereite DNA aus einer großen Auswahl von Probentypen, angefangen von Blut über Wangenabstriche bis hin zu Pflanzengewebe in 5 Minuten.
- Der TaqMan™ GTXpress™ Master Mix bietet eine robuste PCR-Amplifikation der extrahierten DNA in weniger als 50 min.
- Kompatibel mit Fast- und Standard-Thermocycling-Bedingungen
- Vorgemische Komponenten, die bei 2 °C bis 8 °C gelagert werden, reduzieren erheblich die Assay-Vorbereitungszeit
- Validiert mit allen Arten von Applied Biosystems™ TaqMan™ Genotypisierungsassays
- Erweiterter PCR-Zyklus für schlecht amplifizierte oder probenbegrenzte Reaktionen
Bestellinformation
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage.
Spezifikation
Enthält Lysereagenzien (2 °C bis 8 °C): Je 200 ml Lyse- und DNA-Stabilisierungslösung; Mastermix (15 °C bis 25 °C): 10 ml 2X-Mastermix mit AmpliTaq™ Fast DNA Polymerase, UP, dNTPs, Trackingfarbstoff und ROX™-Farbstoff. | |
AmpliTaq DNA-Polymerase | |
7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, GeneAmp™ 9700, StepOne™, Fast Mode, StepOne™, Standardmodus, Veriti™ Thermocycler | |
1 Kit | |
Genotypisierung |
Primer-Sonde | |
Schnell oder standardmäßig | |
ROX (vorgemischt) | |
SNPs (bekannt), SNPs (unbekannt oder zahlreich) | |
Bukkalprobe, Zellkulturen, Haar mit Follikel, Leaf Punch oder Nadel, Saatgut-Stückchen, Schwanzbiopsat (Maus), Schwanzbiopsat (Ratte), Gewebe (FFPE), Vollblut |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.