Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Reagenzien zur reversen Transkription
Zur Verwendung bei der Reverse-Transkriptase-PCR (RT-PCR)
Marke:  Applied Biosystems™ 4304134
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10279624
  • 6810.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: MultiScribe™ reverse Transkriptase (100 μl zu 50 E/μl)
Beschreibung
Beschreibung
Random-Hexamer-, Oligo(dT)16- und Rückwärtsprimer sind für eine flexible cDNA-Synthese im Lieferumfang enthalten.
  • Enthalten MultiScribe reverse Transkriptase, eine rekombinante reverse Transkriptase aus dem Moloney-Maus-Leukämie-Virus (MMLV-RT)
  • Zusätzliche Flexibilität durch Random-Hexamers und Oligo(dT)16
  • Individuelle Komponenten sorgen für Vielseitigkeit beim Testaufbau
  • Mit ein- und zweistufigen RT-PCR-Reaktionen kompatibel
  • Optimale Reaktionstemperatur: 42 °C
  • Endproduktgröße: 5 kb oder weniger
Verwendung von TaqMan Reagenzien für reverse Transkription TaqMan Reagenzien für reverse Transkription verfügen über alle für die reverse Transkription von RNA zu cDNA notwendigen Komponenten. Für die zweistufige RT-PCR können Random-Hexamer-, Oligo(dT)16- und sequenzspezifische Rückwärtsprimer verwendet werden. Die Wahl der Primer für die reverse Transkription sollte nach experimenteller Bewertung aller drei Primersysteme erfolgen.
Integrierte Normalisierung TaqMan Reagenzien für reverse Transkription enthalten eine passive interne Referenz zur Normalisierung nicht-PCR-bedingter Fluoreszenzschwankungen. Durch Normieren mit einer passiven internen Referenz werden Schwankungen von Well zu Well, die durch verschiedene Ursachen wie Fehler beim Pipettieren und Verdampfen von Proben verursacht werden, minimiert. Die passive Referenz ist des Weiteren für genaue Ergebnisse ausschlaggebend, wenn mehrere Sonden (mit verschiedenen Reporter-Farbstoffen) in einem einzelnen Röhrchen kombiniert werden.
Anwendungen:
PCR und Echtzeit-PCR, reverse Transkription
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält 10 Einheiten Kat.- Nr. N8080234, jede Einheit enthält:
• MultiScribe Reverse Transkriptase, 100 μl (50 E/μL)
• RNase Inhibitor, 100 μl (20 U/μL)
• dNTP-Mischung, 1 ml (2,5 mM pro dNTP)
• Oligo (dT)16, 100 μl (50 μM)
• Random Hexamers, 100 μl (50 μM)
• 10X-RT-Puffer, 1,5 ml
• MgCl2-Lösung, 1,5 ml
Reagenzien bei –25 °C bis –15 °C lagern
Reverse Transkription
2000 Reaktionen
Ja
Real-Time PCR (qPCR)
cDNA (Erststrang)
Separate Komponenten
Bis 5 kb
Kit
42 °C
MultiScribe
Trockeneis
50 U/μl
2.000 Reaktionen
Reverse Transkription
RNA
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.