Learn More
TaqMan™ TaqMan™ Master-Mix für Genexpression
Artikelnummer. p-4919401 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
2 x 5 ml
5 x 5 ml
10 x 5 ml
1 x 50 ml
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10015414
Marke: TaqMan™ 4369542
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benötigt
Vorlage und Primer
Mit dem Applied Biosystems™ TaqMan™ Mastermix für die Genexpression erzielen Sie eine präzise und zuverlässige Echtzeit-qPCR-Quantifizierung über einen linearen dynamischen Bereich von 9 Protokollen.
TaqMan™ Gene Expression Master Mix wurde mit TaqMan™ Gene Expression Assays und Applied Biosystems™ Real-Time-Systemen validiert und bietet eine präzise Quantifizierung für eine Vielzahl von auf Genexpression basierenden Echtzeit-qPCR-Anwendungen, einschließlich Nachweis seltener Transkripte, Genexpressionsanalyse, Pathogendetektion und Quantifizierung der viralen Last, Koamplifikation von zwei Zielen sowie spezifischer Detektion von Genfamilien
TaqMan™ Gene Expression Master Mix enthält AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase, UP (Ultra Pure) für die Hot-Start-Aktivierung und den verbesserten Nachweis bakterieller Ziele, eine Mischung aus dNTPs mit dTTP/dUTP und Uracil-DNA Glycosylase (UDG) zum Minimieren von Kontamination, aus vorherigen PCRs sowie eine auf proprietärem ROX™ Farbstoff basierende passive interne Referenz, die auf Applied Biosystems™ real-time PCR-Systemen eine hervorragende Präzision gewährleistet.
  • Präzise Quantifizierung und zuverlässige Echtzeit-qPCR-Quantifizierung über neun Log-Stufen des linearen dynamischen Bereichs
  • Der TaqMan Genexpressions-Mastermix ist ein optimiertes 2X-Gemisch, das mit Ausnahme von Template und Primern alle Komponenten für den sensitiven Nachweis von bis zu einer Kopie der Zielsequenz enthält
  • Die erweiterte Stabilität des Tischgeräts liefert konsistente Ergebnisse von automatisierten Liquid-Handling-Systemen
  • Dies macht ihn zur ersten Wahl für die durchsatzstarke Probenverarbeitung über Nacht oder über das Wochenende
  • Der TaqMan Genexpressions-Mastermix wurde mit TaqMan Genexpression-Assays und Applied Biosystems Echtzeit-Systemen validiert, ist mit diesen kompatibel und liefert eine genaue Quantifizierung für eine Vielzahl von Genexpressions–basierten Echtzeit-qPCR-Anwendungen, einschließlich:
  • Zu den Anwendungen gehören der Nachweis seltener Transkripte, die Genexpressionsanalyse, der Nachweis von Krankheitserregern und die Quantifizierung der Virenlast, die Koamplifikation zweier Ziele sowie der spezifische Nachweis von Genfamilien
  • Lagerung bei  2 °C bis 8 °C
TaqMan Genexpressions-Mastermix
  • AmpliTaq Gold DNA-Polymerase, UP (ultrarein), eine hochreine DNA-Polymerase zum verbesserten Nachweis bakterieller Ziele
  • Eine Mischung aus dNTPs mit dTTP/dUTP und Uracil-DNA-Glykosylase (UDG) zur Minimierung der PCR-Verschleppungskontaminierung
  • Enthält einen passiven internen Referenzfarbstoff basierend auf dem firmeneigenen ROX-Farbstoff für mehr Präzision mit Applied Biosystems Echtzeit-PCR-Instrumenten
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 10 Flaschen (je 5 ml) 2X TaqMan™ Genexpressions-Mastermix, ausreichend für 2000 Reaktionen. Lagerung bei 2 °C bis 8 °C.
TaqMan™ Genexpressions-Mastermix enthält AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase (ultrarein), Uracil-DNA-Glykosylase, dNTPs (mit dUTP), ROX™ Passive Referenz und optimierte Pufferkomponenten.
Nachweisverfahren Primer-Sonde
PCR-Methode qPCR
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR SystemStepOne™, Standardmodus, StepOnePlus™, Standardmodus
Passiver Referenzfarbstoff ROX (vorgemischt)
Produktlinie TaqMan
Reinheits- oder Qualitätsgrad Ur (Ultrarein)
Menge 10 x 5 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Anzahl Reaktionen 2000 Reaktionen
Probentyp DNA (genomisch), cDNA
Volumen 10 x 5 ml