Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Schneller Advanced Master-Mix
TaqMan™ schneller fortschrittlicher Mastermix wurde entwickelt, um die Leistungsfähigkeit konventioneller Mastermixe zu erreichen bzw. zu übertreffen, insbesondere hinsichtlich kürzerer Laufzeiten (<40 Minuten).
120.00 € - 5240.00 €
Spezifikation
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
---|---|
Form | Flüssig |
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
PCR-Methode | qPCR |
Polymerase | AmpliTaq Fast DNA Polymerase |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13428456
|
Applied Biosystems™
4444556 |
1 x 1 ml |
120.00 €
1 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12634225
|
Applied Biosystems™
4444963 |
2 x 5 ml |
1106.00 €
10 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13438456
|
Applied Biosystems™
4444964 |
5 x 5 ml |
2665.00 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13448456
|
Applied Biosystems™
4444965 |
10 x 5 ml |
5240.00 €
1 Set |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Erstklassige Leistung mit überlegener Empfindlichkeit, Genauigkeit, hohem Dynamikbereich sowie überlegener Spezifität im Vergleich zu herkömmlichen Mischungen im Standardmodus
- Ausgelegt für verbesserte Stabilität im Labor in vorbereiteten Reaktionen bei Raumtemperatur bis zu 72 Stunden stabil
- Optimiert für das Multiplexing: validiert für den Duplexbetrieb mit exogenen und endogenen internen Positivkontroll-Assays
- Reduzierte Laufzeiten bei Verwendung schneller und standardmäßiger Instrumente: optimiert für den Schnellmodus schneller Instrumente sowie für Schnellzyklusbedingungen bei Standardinstrumenten
- Geht nahtlos in Ihre Experimente über: validiert durch Applied Biosystems™ TaqMan™ Assays für die Genexpression und microRNAs sowie TaqMan™ Array Mikrofluid-Karten
Bestellinformation
Versandbedingungen:Trockeneis
Spezifikation
Primer-Sonde | |
Hoch | |
AmpliTaq Fast DNA Polymerase | |
7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 7 Pro, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System | |
Fast Advanced Mastermix | |
Gene Expression, miRNA analysis, Virus Detection | |
2 X |
Flüssig | |
qPCR | |
Schnell | |
TaqMan™ | |
Nasseis | |
2 X | |
DNA (genomisch), cDNA |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.