Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Schneller Advanced Master-Mix
TaqMan Fast Advanced Master Mix bietet eine präzise Quantifizierung und Zuverlässigkeit in kürzerer Zeit auf einer Reihe von qPCR-Geräteplattformen. Bietet schnelle, erstklassige Leistung, darunter einen der breitesten quantifizierbaren Bereiche, sowohl bei Einzel- als auch bei Duplexreaktionen, auch bei anspruchsvollen Zielen.
Marke: Applied Biosystems™ 4444557
524.65 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
TaqMan Fast Advanced Master Mix enthält AmpliTaq Fast DNA-Polymerase, Uracil-N Glycosylase (UNG), dNTPs mit dUTP, ROX Farbstoff (passive Referenz) und optimierte Pufferkomponenten. Es wird mit einer 2-fachen Konzentration geliefert.
Zu den Merkmalen des TaqMan Fast Advanced Master Mix gehören:
- Erstklassige Leistung: überlegene Empfindlichkeit, Genauigkeit, hoher Dynamikbereich sowie überlegene Spezifität im Vergleich zu herkömmlichen Mischungen im Standardmodus
- Ausgelegt für verbesserte Stabilität im Labor: in vorbereiteten Reaktionen bei Raumtemperatur bis zu 72 Stunden stabil.
- Optimiert für das Multiplexing: validiert für den Duplexbetrieb mit exogenen und endogenen internen Positivkontroll-Assays
- Reduzierte Laufzeiten: optimiert für den Schnellmodus schneller Instrumente sowie für Schnellzyklusbedingungen bei Standardinstrumenten
- Nahtlose Übergänge in Ihre Experimente: validiert durch Applied Biosystems TaqMan Assays für die Genexpression und microRNAs sowie TaqMan Array Micro Fluidic Cards
Leistungsverhalten der Spitzenklasse
TaqMan Fast Advanced Master Mix wurde entwickelt, um eine Leistung zu bieten, die der von Standard-Master-Mixes entspricht oder diese übersteigt. Er wurde mit den Standard- und schnellen Master Mix-Optionen führender Anbieter verglichen, um überragende Leistungen bei der Empfindlichkeit, Genauigkeit, im Dynamikbereich und bei der Spezifität zu gewährleisten. Der Dynamikbereich des TaqMan Fast Advanced Master Mix (bis zu 7 Protokolle) ist der branchenweit größte. Die nachstehende Abbildung illustriert die hervorragende Sensitivität des Mix als einen Vergleich zwischen CT-Werten des TaqMan Fast Advanced Master Mix mit denen des TaqMan Universal PCR Master Mixs, verteilt über eine Bandbreite an Genexpressionsassays.
Stabilität unter Laborbedingungen für vereinfachte Handhabung bei hohem Durchsatz
Der TaqMan Fast Advanced Master Mix wurde entwickelt, um in vorgefertigten Reaktionen ein hohes Leistungsniveau für bis zu 72 Stunden zu ermöglichen. Die Stabilität dieses Mix bietet Anwendern von Liquid-Handling-Systemen hohen Durchsatzes die Gewissheit, dass erzielte Ergebnisse der ersten Platte mit denen der letzten Platte konsistent sind. Die nachstehende Abbildung zeigt einen Assay, der nach Zusammenstellung (Zeit 0) sowie einer Inkubationszeit von 72 Stunden bei 30 °C ausgeführt wurde, um mögliche Extremsituationen unter Raumtemperatur zu simulieren.
Bei geringerem Durchsatz bietet die verbesserte Stabilität des Master Mix insgesamt mehr Komfort, da es nicht mehr darauf ankommt, die Platten sofort nach Zusammenstellung zu bearbeiten.
Optimiert für Multiplexing
Uns ist bewusst, dass das Vertrauen ausschlaggebend ist, wenn es um Ihre Ergebnisse geht. Für eine erhöhte Zuverlässigkeit der Ergebnisse jedes Wells wurde der TaqMan Fast Advanced Master Mix entwickelt, der Ihnen hilft, bei Duplexreaktionen mit interner Positivkontrolle (IPC) genaue Ergebnisse zu erzielen. Die nachstehende Abbildung zeigt die Ergebnisse für das experimentelle Target β-aktin (Genname: ACTB), das in Einzel-Target-Reaktionen und Duplexreaktionen seriell verdünnt und amplifiziert wurde.
Validiert für MicroRNA-Assays
Der TaqMan Fast Advanced Master Mix wurde für die Verwendung mit mehreren Echtzeit-PCR-Anwendungen, einschließlich MicroRNA-Assays, validiert. Die Formulierung bietet eine hohe Spezifität und einen hohen Dynamikbereich – die beiden wichtigsten Leistungsattribute, die für erfolgreiche Ergebnisse bei der Arbeit mit microRNAs entscheidend sind. Die Daten in der nachstehenden Abbildung zeigen eine hervorragende PCR-Linearität über einen 6-Log-Bereich der Eingabemaske hinweg.
Reduzierte Laufzeiten bei Verwendung von Standardgeräten
Der TaqMan Fast Advanced Master Mix wurde sowohl für die Verwendung mit schnellen als auch mit Standardinstrumenten optimiert, sodass Wissenschaftler, die zurzeit noch mit Standardinstrumenten arbeiten, ebenfalls von der Leistung und Zeitersparnis dieser Mischung profitieren können.
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
Spezifikation
Enthält 1 Röhrchen (5 ml) 2x TaqMan™ Fast Advanced Master Mix, ausreichend für 500 Reaktionen TaqMan™ Fast Advanced Master Mix enthält AmpliTaq™ Fast DNA-Polymerase, Uracil-N Glycosylase (UNG), dNTPs (mit dUTP), ROX™ Farbstoff (passive Referenz) und optimierten Puffer. Bei 4 °C lagern |
|
Flüssig | |
qPCR | |
Schnell | |
TaqMan™ | |
1 x 5 ml | |
Genexpression, miRNA-Analyse, Virusnachweis | |
2 X | |
DNA (genomisch), cDNA |
Primer-Sonden-Nachweis | |
Hoch | |
AmpliTaq Fast DNA Polymerase | |
7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 7 Pro, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System | |
Fast Advanced Mastermix | |
Trockeneis | |
2 X | |
500 Reaktionen | |
5 mL |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.