Learn More
Applied Biosystems™ TAMRA™ Dye Calibration Plate, Fast 96-well
Artikelnummer. 15860403 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 96-well plate
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15860403
Marke: Applied Biosystems™ 4432632
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Zum Beibehalten Ihres Echtzeit-PCR-Intruments mit einem schnellem 96-Well Block.
Die Farbstoffkalibrierung sollte nach dem Lampenwechsel durchgeführt werden. Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts.
Die Farbstoffkalibrierung sollte nach dem Lampenwechsel durchgeführt werden. Vollständige Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.
Bestellinformation
Trockeneisversand; Lagerung im Tiefkühlgerät (-5 °C bis -30 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei –20 °C ± 5 °C lagern
Kalibrierter Farbstoff TAMRA™, TAMRA™
Zur Verwendung mit (Geräte) ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx
Produkttyp Farbstoff-Kalibrierungsplatte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real Time PCR (qPCR)
Versandbedingung Trockeneis
Menge 1 x 96-well plate
Kalibrierungsart Spektralkalibrierung
Für In-vitro-Diagnostik.