Learn More
Applied Biosystems™ SYBR™ Green Universal Master Mix
Dieses anwenderfreundliche Einzelröhrchen enthält alles, was Sie für die auf dem Farbstoff SYBR™ Green basierende PCR-Amplifikation und Detektion benötigen.
Marke: Applied Biosystems™ 4312704
3119.65 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.13000kg
Beinhaltet: 2X-Gemisch bestehend aus dem Farbstoff SYBR Green I, AmpliTaq Gold DNA-Polymerase, dNTPs mit dUTP, Passivreferenzfarbstoff 1 (ROX) und optimierten Pufferkomponenten
Beschreibung
Der Applied Biosystems™ SYBR™ Green Universal-Mastermix ist eine Kombination aus dem Farbstoff SYBR™ Green I, AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase, dNTPs mit dUTP, Passivreferenzfarbstoff 1 und einem optimiertem Puffer in einem anwenderfreundlichen Einzelfläschchen.
- Durch vorgemische Komponenten, die bei 2 bis 8 °C zu lagern sind, wird die Assay-Vorbereitungszeit erheblich reduziert
- Der Farbstoff SYBR™ Green I weist Doppelstrang-DNA nach, sodass keine spezifischen Sonden erforderlich sind
- AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase minimiert die Bildung unspezifischer Produkte für eine bessere Leistung
- In Verbindung mit Uracil-DNA-Glykosylase reduziert UTP Kreuzkontaminationen deutlich
- Firmeneigene Pufferverstärkungen für garantierte Leistung und Zuverlässigkeit
Maximale Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit:
- Der Applied Biosystems™ SYBR™ Green PCR-Mastermix bietet maximale Flexibilität zu geringeren Kosten, da keine zielgerichteten TaqMan™ Sonden erforderlich sind
- SYBR™ Green I ist ein Farbstoff, der doppelsträngige DNA bindet und während der PCR erzeugte doppelsträngige DNA erkennt
- Das Heißstart-Enzym AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase minimiert unspezifische Produktbildung (einschließlich Primer-Dimeren) und sorgt so für außergewöhnliche Leistung und Empfindlichkeit
- Passive interne Referenz 1 zum Ausgleich nicht PCR—bezogenener Fluoreszenz-Schwankungen im Lieferumfang enthalten
- Dadurch werden durch unterschiedliche Ursachen wie Pipettierfehler und Probenverdampfungen verursachte Well-Schwankungen minimiert
- SYBR™ Green I-Farbstoff ist ideal für Target-Identifikation (Screening-Assays) oder bei geringem Bedarf an Assays.
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Die 10 × 5 ml-Fläschchen enthalten eine 2X-Mischung aus SYBR Green 1 Farbstoff, AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase, dNTPs mit dUTP, Passive Referenz 1 (ROX) und optimierten Pufferkomponenten. Ausreichend Reagenzien für 2000 Reaktionen basierend auf einem Reaktionsvolumen von 50 µl. Bei -20 °°C lagern. Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage (das genaue Verfallsdatum ist auf dem Produkt und CofA aufgedruckt). |
|
Tube | |
qPCR | |
Standard | |
SYBR Green | |
SYBR™ | |
10 x 5 ml | |
Real Time PCR (qPCR) | |
2000 Reaktionen | |
10 x 5 ml |
SYBR | |
Hoch | |
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase | |
7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™, Fast Real-Time PCR-System, QuantStudio™, StepOne™, Standardmodus, StepOnePlus™, Standardmodus, ViiA™ 7 System | |
ROX (vorgemischt) | |
Mastermischung für Real-Time PCR SYBR | |
2000 Reaktionen von 50 μl | |
2X | |
DNA (genomisch), cDNA |
Sicherheit und Handhabung
- Green PCR Master Mix
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Tris (hydroxymethyl)aminomethane, Sodium azide
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.