Learn More
Applied Biosystems™ SYBR™ Green Universal Master Mix
Dieses anwenderfreundliche Einzelröhrchen enthält alles, was Sie für die auf dem Farbstoff SYBR™ Green basierende PCR-Amplifikation und Detektion benötigen.
Marke: Applied Biosystems™ 4364346
2266.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06000kg
Beinhaltet: 2X-Gemisch bestehend aus dem Farbstoff SYBR Green I, AmpliTaq Gold DNA-Polymerase, dNTPs mit dUTP, Passivreferenzfarbstoff 1 (ROX) und optimierten Pufferkomponenten
Beschreibung
Der Applied Biosystems™ SYBR™ Green Universal-Mastermix ist eine Kombination aus dem Farbstoff SYBR™ Green I, AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase, dNTPs mit dUTP, Passivreferenzfarbstoff 1 und einem optimiertem Puffer in einem anwenderfreundlichen Einzelfläschchen.
- Der Farbstoff SYBR™ Green I weist Doppelstrang-DNA nach, sodass keine spezifischen Sonden erforderlich sind
- AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase minimiert die Bildung unspezifischer Produkte für eine bessere Leistung
- In Verbindung mit Uracil-DNA-Glykosylase reduziert UTP Kreuzkontaminationen deutlich
- Firmeneigene Pufferverstärkungen für garantierte Leistung und Zuverlässigkeit
- Durch vorgemischte Komponenten, die bei 2 °C bis 8 °C zu lagern sind, wird die Assay-Vorbereitungszeit erheblich reduziert
Maximale Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit:
- Der Applied Biosystems™ SYBR™ Green PCR-Mastermix bietet maximale Flexibilität zu geringeren Kosten, da keine zielgerichteten TaqMan™ Sonden erforderlich sind
- SYBR™ Green I ist ein Farbstoff, der doppelsträngige DNA bindet und während der PCR erzeugte doppelsträngige DNA erkennt
- Das Heißstart-Enzym AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase minimiert unspezifische Produktbildung (einschließlich Primer-Dimeren) und sorgt so für außergewöhnliche Leistung und Empfindlichkeit
- Passive interne Referenz 1 zur Normalisierung von nicht PCR—bezogenen Fluoreszenzschwankungen wird mitgeliefert
- Dadurch werden durch unterschiedliche Ursachen wie Pipettierfehler und Probenverdampfungen verursachte Well-Schwankungen minimiert
- SYBR™ Green I-Farbstoff ist ideal für Target-Identifikation (Screening-Assays) oder bei geringem Bedarf an Assays.
- Aufbewahrung bei -20 °C
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Die fünf 5 ml-Fläschchen enthalten ein 2X-Gemisch aus SYBR Green 1-Farbstoff, AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase, dNTPs mit dUTP, passive Referenz 1 (ROX) und optimierte Pufferkomponenten. Ausreichend Reagenzien für 1000 Reaktionen basierend auf einem Reaktionsvolumen von 50 μl. Lagerung bei -20 °C. Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage (das genaue Verfallsdatum ist auf dem Produkt und CofA aufgedruckt). |
|
Tube | |
qPCR | |
Standard | |
SYBR® Green | |
SYBR™ | |
5 x 5 ml | |
Genexpression | |
1000 Reaktionen | |
5 x 5 ml |
SYBR | |
Hoch | |
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase | |
7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™, Fast Real-Time PCR-System, QuantStudio™, StepOne™, Standardmodus, StepOnePlus™, Standardmodus, ViiA™ 7 System | |
ROX (vorgemischt) | |
Mastermischung für Real-Time PCR SYBR | |
1000 Reaktionen von 50 μl | |
2X | |
DNA (genomisch), cDNA |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.