Learn More
Applied Biosystems™ SYBR™ Green Universal Master Mix
Dieses anwenderfreundliche Einzelröhrchen enthält alles, was Sie für die auf dem Farbstoff SYBR™ Green basierende PCR-Amplifikation und Detektion benötigen.
Marke:  Applied Biosystems™ 4364346
1810.09 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10115155
  • 2715.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beinhaltet: 2X-Gemisch bestehend aus dem Farbstoff SYBR Green I, AmpliTaq Gold DNA-Polymerase, dNTPs mit dUTP, Passivreferenzfarbstoff 1 (ROX) und optimierten Pufferkomponenten
Beschreibung
Beschreibung
Der Applied Biosystems™ SYBR™ Green Universal-Mastermix ist eine Kombination aus dem Farbstoff SYBR™ Green I, AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase, dNTPs mit dUTP, Passivreferenzfarbstoff 1 und einem optimiertem Puffer in einem anwenderfreundlichen Einzelfläschchen.
  • Der Farbstoff SYBR™ Green I weist Doppelstrang-DNA nach, sodass keine spezifischen Sonden erforderlich sind
  • AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase minimiert die Bildung unspezifischer Produkte für eine bessere Leistung
  • In Verbindung mit Uracil-DNA-Glykosylase reduziert UTP Kreuzkontaminationen deutlich
  • Firmeneigene Pufferverstärkungen für garantierte Leistung und Zuverlässigkeit
  • Durch vorgemischte Komponenten, die bei 2 °C bis 8 °C zu lagern sind, wird die Assay-Vorbereitungszeit erheblich reduziert
Maximale Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit:
  • Der Applied Biosystems™ SYBR™ Green PCR-Mastermix bietet maximale Flexibilität zu geringeren Kosten, da keine zielgerichteten TaqMan™ Sonden erforderlich sind
  • SYBR™ Green I ist ein Farbstoff, der doppelsträngige DNA bindet und während der PCR erzeugte doppelsträngige DNA erkennt
  • Das Heißstart-Enzym AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase minimiert unspezifische Produktbildung (einschließlich Primer-Dimeren) und sorgt so für außergewöhnliche Leistung und Empfindlichkeit
  • Passive interne Referenz 1 zur Normalisierung von nicht PCR—bezogenen Fluoreszenzschwankungen wird mitgeliefert
  • Dadurch werden durch unterschiedliche Ursachen wie Pipettierfehler und Probenverdampfungen verursachte Well-Schwankungen minimiert
  • SYBR™ Green I-Farbstoff ist ideal für Target-Identifikation (Screening-Assays) oder bei geringem Bedarf an Assays.
  • Aufbewahrung bei -20 °C
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Die fünf 5 ml-Fläschchen enthalten ein 2X-Gemisch aus SYBR Green 1-Farbstoff, AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase, dNTPs mit dUTP, passive Referenz 1 (ROX) und optimierte Pufferkomponenten. Ausreichend Reagenzien für 1000 Reaktionen basierend auf einem Reaktionsvolumen von 50 μl.
Lagerung bei -20 °C.
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage (das genaue Verfallsdatum ist auf dem Produkt und CofA aufgedruckt).
Tube
qPCR
Standard
SYBR® Green
SYBR™
5 x 5 ml
Genexpression
1000 Reaktionen
5 x 5 ml
SYBR
Hoch
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase
7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™, Fast Real-Time PCR-System, QuantStudio™, StepOne™, Standardmodus, StepOnePlus™, Standardmodus, ViiA™ 7 System
ROX (vorgemischt)
Mastermischung für Real-Time PCR SYBR
1000 Reaktionen von 50 μl
2X
DNA (genomisch), cDNA