Learn More
Applied Biosystems™ Schneller SYBR™ Green Mastermix
Artikelnummer. p-4926995 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
2 x 5 ml
5 x 5 ml
10 x 5 ml
1 x 50 ml
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10381275
Marke: Applied Biosystems™ 4385610
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
SYBR Green I Dye, AmpliTaq Gold Fast DNA Polymerase LD, dNTPs mit dUTP/dTTP-Mischung, passive Referenz I und optimierte Pufferkomponenten
Benötigt
Vorlage und Primer
Entwickelt für Geschwindigkeit als schnelle, zuverlässige und kostengünstige Lösung für RT-PCR-Anwendungen ohne Kompromisse in Bezug auf Empfindlichkeit, Spezifität, dynamischen Bereich oder PCR-Effizienz.
  • Schnell – Echtzeit-PCR-Ergebnisse in nur 35 Minuten
  • Sensitiv – Erkennen Sie sehr niedriger Kopien des Ziels
  • Spezifisch – Minimieren Sie Primer-Dimer und unspezifische Amplifikation
  • Reproduzierbar: konsistente Amplifikation über einen breiten dynamischen Bereich Fast SYBR™ Green Master Mix enthält alle Komponenten, außer Template und Primer, in einem praktischen 2x Master Mix.
  • AmpliTaq™ Fast DNA Polymerase, UP, eine hochreine DNA-Polymerase, die für den sofortigen Hot-Start, was die Formation von nicht spezifische Produkte minimiert, und eine Probenvorbereitung bei Raumtemperatur entwickelt wurde
  • SYBR™ Green I-Farbstoff zur Erkennung von doppelsträngiger DNA
  • Deoxynukleotide (dNTPs) für optimale PCR-Ergebnisse
  • Uracil-DNA-Glykosylase (UDG) zur Reduzierung von Übertragungskontamination
  • Passive interne Referenz basierend auf dem proprietären ROX™ Farbstoff für mehr Präzision
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung 1 x 1 ml Röhrchen Das 2x Gemisch enthält SYBR™ Green Dye, AmpliTaq Gold™ Fast DNA Polymerase LD, dNTPs mit dUTP⁄dTTP-Mischung, Passive Reference 1 und optimierte Pufferkomponenten. 100 Reaktionen in einem Gesamtvolumen von 20 µl. Bei -5 bis -30 °C lagern.
Garantierte Mindesthaltbarkeit 60 Tage (das genaue Verfallsdatum ist auf dem Produkt und COfA aufgedruckt).
Nachweisverfahren SYBR
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase AmpliTaq Fast DNA-Polymerase, AmpliTaq Fast UP
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOne™, Schnellmodus, StepOnePlus™, Schnellmodus
Marker oder Farbstoff SYBR™ Green
Passiver Referenzfarbstoff ROX (vorgemischt)
Produktlinie SYBR
Produkttyp Mastermischung für Real-Time PCR SYBR
Reinheits- oder Qualitätsgrad Ur (Ultrarein)
Menge 1 x 1 ml
Versandbedingung Trockeneis
Ausreichend für 100 Reaktionen von 20 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Anzahl Reaktionen 100 Reaktionen
Probentyp DNA (genomisch), cDNA
Volumen 1 mL