Learn More
Applied Biosystems™ StepOnePlus™ Spektralkalibrierungskits für Real-Time-PCR-Systeme (96-Well)
Artikelnummer. 10096224 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Code produit. 10096224
Marque: Applied Biosystems™ 4371435
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Includes
Enthält eine Hintergrundplatte und zwe i96-Well-schnelle Reaktionsplatten, die Spektrenfarbstoffe enthalten (Platten I & II). Plate I contains FAM, VIC, NED, and ROX; Platte II enthält SYBR Green I, JOE und TAMRA.
Dieses anwenderfreundliche Kit erzeugt die reinen Farbstoffspektren und Mehrkomponenten-Werte für die Farbstoffe FAM™/SYBR™ Green I, VIC™/JOE™ und NED™/TAMRA™/ROX™ auf dem StepOnePlus™ Echtzeit-PCR-System.
Das Applied Biosystems™ StepOnePlus™ Real-Time PCR System Spectral Calibration Kit enthält eine Hintergrundplatte und zwei vorbeladene schnelle optische 96-Well-Reaktionsplatten mit sieben Farbstoffstandards.
Dieses Kit ermöglicht dem Anwender die einfache und schnelle Kalibrierung des StepOnePlus Real-Time PCR Systems. Legen Sie die Reaktionsplatten während der Systeminstallation ein, und das System erfasst automatisch die Spektralinformationen des Farbstoff-Standards. Der Anwendungsalgorithmus des Systems verwendet dann die Kalibrierungsinformationen für eine präzise Datenanalyse.
  • Genaue Unterscheidung des Fluoreszenzsignals der einzelnen Farbstoffe im Reaktionsgemisch
  • Enthält den passiven Standard-Referenzfarbstoff I für die Signalnormierung in allen Echtzeit- und Endpunkt-Reaktionen
Informations sur la commande
Trockeneis-Versand: bei -15 bis -25 °C vor Licht geschützt lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Inhalt und Lagerung Enthält eine Hintergrundplatte und zwei 96-Well-Platten mit schnellen Reaktionen, die Spektrenfarbstoffe enthalten (Platten I und II). Platte I enthält FAM, VIC, NED und ROX; Platte II enthält SYBR Green I, JOE und TAMRA.
Bei -15 °C bis -25 °C lagern. Vor Licht schützen.
Kalibrierter Farbstoff FAM, JOE, NED, ROX, TAMRA™, VIC, SYBR™ Green
Zur Verwendung mit (Geräte) Applied Biosystems StepOnePlus™ Schnelles Real-Time PCR-System, StepOnePlus™, Schnellmodus, StepOnePlus™, Standardmodus
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Produktlinie StepOnePlus
Produkttyp Kit für Spektralkalibrierung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real Time PCR (qPCR)
Versandbedingung Trockeneis
Menge 1 Kit
Kalibrierungsart Spektralkalibrierung
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis